Learn More
4-Nitrofenil Fosforodicloridato, TRC
Código de producto. 30480324
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30480324 10 g -
30471513 5 g 5 g
30474221 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30480324 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN50453510G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 777-52-6
Fórmula molecular C6H4Cl2NO4P
Peso molecular (g/mol) 255.98
Sinónimo Phosphorodichloridic Acid 4-Nitrophenyl Ester, p-Nitrophenol Phosphorodichloridate, 4-Nitrophenyl Dichlorophosphate, 4-Nitrophenyl Phosphoryl Dichloride, Dichloro(p-nitrophenoxy)phosphine Oxide, O-(4-Nitrophenyl) Phosphorodichloridate, Phosphorodichloridic Acid p-Nitrophenyl Ester, p-Nitrophenyl Dichlorophosphate, p-Nitrophenyl Phosphorodichloridate
Nombre IUPAC 1-diclorofosforiloxi-4-nitrobenceno
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(OP(=O)(Cl)Cl)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenyl Phosphorodichloridate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4Cl2NO4P/c7-14(8,12)13-6-3-1-5(2-4-6)9(10)11/h1-4H
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.9255