Learn More
Fosfato de 4-nitrofenil, sal disódica, hexahidrato, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11985141 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11985141 50 g Frasco de vidrio 50 g
10655562 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11985141 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 128860500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
4-nitrofenil fosfato, sal disódica, hexahidrato, +98 %, C6H4NNa2O6P.6H2O, número de CAS 333338-18-4
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 333338-18-4
Fórmula molecular C6H4NNa2O6P
Peso molecular (g/mol) 263.05
Número MDL MFCD00007319
Clave InChI VIYFPAMJCJLZKD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo pnpp, disodium 4-nitrophenylphosphate, sodium 4-nitrophenyl phosphate, disodium 4-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, disodium salt, disodium p-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, sodium salt 1:2, p-nitrophenyl phosphate, pnpp liquid substrate system
PubChem CID 77949
Nombre IUPAC disodio; (4-nitrofenil) fosfato
SMILES [Na+].[Na+].[O-][N+](=O)C1=CC=C(OP([O-])([O-])=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenyl phosphate, disodium salt, hexahydrate
Punto de fusión >300.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.1% max. free 4-nitrophenol (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal O2NC6H4OP(O)(ONa)2·6H2O
Cantidad 50 g
Beilstein 06,237
Información de solubilidad (5% in water) Clear
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.14
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino o cristales