Learn More
Sal disódica 4-nitrofenil fosfato hexahidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11405063
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11405063 25 g 25 g
11495053 5 g 5 g
11415063 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11405063 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12310.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    169.32€
    138.65€ / 25 g
    Ahorro 30.67€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 333338-18-4 | C6H4NNa2O6P | 263.05 g/mol
Substrate for alkaline and acid phosphatase determinations4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate is a chromogenic substrate used in the determination of acid and alkaline phosphatases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sustrato para determinaciones de fosfatasa alcalina y ácida 4-nitrofenil fosfato de sal disódica de hexahidrato es un sustrato cromogénico utilizado en la determinación de fosfatasas ácidas y alcalinas.
Solubilidad
Miscible con agua. No miscible con etanol y acetona.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 333338-18-4
Fórmula molecular C6H4NNa2O6P
Peso molecular (g/mol) 263.05
Número MDL MFCD00007319
Clave InChI VIYFPAMJCJLZKD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo pnpp, disodium 4-nitrophenylphosphate, sodium 4-nitrophenyl phosphate, disodium 4-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, disodium salt, disodium p-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, sodium salt 1:2, p-nitrophenyl phosphate, pnpp liquid substrate system
PubChem CID 77949
Nombre IUPAC disodio; (4-nitrofenil) fosfato
SMILES [Na+].[Na+].[O-][N+](=O)C1=CC=C(OP([O-])([O-])=O)C=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate
Punto de fusión >300°C
Cantidad 25 g
Beilstein 5324661
Información de solubilidad Miscible with water. Immiscible with ethanol and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.15 (263.06 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%