Learn More
Sal disódica hexahidrato 4-nitrofenil fosfato, comprimidos de 5 mg, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 Pc.
1000 Pc.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15450187 100 Pc. paquete de 100
15460187 1000 Pc. paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15450187 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61401.KN
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Sustrato para determinaciones de fosfatasa alcalina y ácida
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Sal disódica hexahidrato de 4-nitrofenil fosfato que actúa como sustrato cromogénico para la determinación de fosfatasas ácidas y alcalinas.
Solubilidad
Es soluble en agua.
Notas
Los comprimidos deben almacenarse a -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4264-83-9
Fórmula molecular C6H4NNa2O6P
Peso molecular (g/mol) 263.05
Número MDL MFCD00007319
Clave InChI VIYFPAMJCJLZKD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo pnpp, disodium 4-nitrophenylphosphate, sodium 4-nitrophenyl phosphate, disodium 4-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, disodium salt, disodium p-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, sodium salt 1:2, p-nitrophenyl phosphate, pnpp liquid substrate system
PubChem CID 77949
Nombre IUPAC disodio; (4-nitrofenil) fosfato
SMILES [Na+].[Na+].[O-][N+](=O)C1=CC=C(OP([O-])([O-])=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate
Nombre de nota 5mg tablets
Color Amarillo
Cantidad 100 Pc.
Beilstein 5324661
Información de solubilidad It is soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.15 (263.05 Anhydrous)
Forma física Comprimidos