Learn More
4-Nitrofenil fosfato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15535896 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15535896 50 g 50 g
15490210 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15535896 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 455010500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 330-13-2 | C6H6NO6P | 219.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 330-13-2
Fórmula molecular C6H6NO6P
Peso molecular (g/mol) 219.09
Clave InChI XZKIHKMTEMTJQX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitrophenyl phosphate, 4-nitrophenyl dihydrogen phosphate, nitrophenylphosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, p-nitrophenyl phosphate, p-nitrophenyl dihydrogen phosphate, p-nitrophenol phosphate, p-nitrophenylphosphate, pnpp
PubChem CID 378
ChEBI CHEBI:17440
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OP(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenyl phosphate
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Fórmula lineal O2NC6H4OP(O)(OH)2
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.09
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Nitrophenyl phosphate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4