Learn More
(4-Nitrofenil)fenilamina, TRC
Código de producto. 30479617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30479617 500 mg -
30465727 250 mg 250 miligramos
30464952 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30479617 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN504460500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 836-30-6
Fórmula molecular C12 H10 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 214.22
Sinónimo Benzenamine, 4-nitro-N-phenyl- (9CI, ACI), 4-Nitro-N-phenylbenzenamine (ACI), Diphenylamine, 4-nitro- (8CI), (4-Nitrophenyl)phenylamine, 4-Nitro-N-phenylaniline, 4-Nitrodiphenylamine, N-(4-Nitrophenyl)aniline, N-(4-Nitrophenyl)benzenamine, N-(p-Nitrophenyl)aniline, N-Phenyl-4-nitroaniline, N-Phenyl-4-nitrobenzenamine, N-Phenyl-p-nitroaniline, NSC 33836, p-Nitrodiphenylamine, Phenyl(4-nitrophenyl)amine
Nombre IUPAC 4-nitro-N-fenilanilina
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(Nc2ccccc2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrodiphenylamine
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10N2O2/c15-14(16)12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13H
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.0742