Learn More
Sulfuro de fenilo 4-nitrofenil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11443507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11443507 25 g 25 g
11433507 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11443507 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17278.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 952-97-6 | C12H9NO2S | 231.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 952-97-6
Fórmula molecular C12H9NO2S
Peso molecular (g/mol) 231.27
Número MDL MFCD00024700
Clave InChI RJCBYBQJVXVVKB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitrophenyl phenyl sulfide, 4-nitrodiphenyl sulfide, 1-nitro-4-phenylsulfanyl benzene, p-nitrodiphenyl sulfide, p-nitrophenyl phenyl sulfide, 4-nitrodiphenyl thioether, 1-nitro-4-phenylthio benzene, phenyl p-nitrophenylsulfide, benzene, 1-nitro-4-phenylthio, sulfide, p-nitrophenyl phenyl
PubChem CID 13720
Nombre IUPAC 1-nitro-4-(phenylsulfanyl)benzene
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(SC2=CC=CC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenyl phenyl sulfide
Punto de fusión 54°C to 57°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.27
Porcentaje de pureza 98%