Learn More
Éter octil de 4-nitrofenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitrophenyl Octyl Ether |
| CAS | 49562-76-7 |
| Fórmula molecular | C14 H21 N O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H21NO3/c1-2-3-4-5-6-7-12-18-14-10-8-13(9-11-14)15(16)17/h8-11H,2-7,12H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCOc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 1-nitro-4-octoxibenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 251.321 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 251.152 |