Learn More
Octanoato de4-nitrofenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378565
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11378565 5 g 5 g
11368565 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378565 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12022.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1956-10-1 | C14H19NO4 | 265.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1956-10-1
Fórmula molecular C14H19NO4
Peso molecular (g/mol) 265.31
Número MDL MFCD00024665
Clave InChI GGIDEJQGAZSTES-UHFFFAOYSA-N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenyl octanoate
Densidad 1.082
Índice de refracción 1.512
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-nitrophenyl caprylate, 4-nitrophenyloctanoate, p-nitrophenyl caprylate, octanoic acid, 4-nitrophenyl ester, 4-nitrophenyl octanoate, caprylic acid 4-nitrophenyl ester, octanoic acid 4-nitrophenyl ester, para-nitrophenyl octanoate, acmc-1bqka
SMILES CCCCCCCC(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC octanoato de (4-nitrofenil)
PubChem CID 97416
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.31
Porcentaje de pureza 97%