Learn More
Octanoato de4-nitrofenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368565
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11368565 1 g 1 g
11378565 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11368565 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12022.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1956-10-1 | C14H19NO4 | 265.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1956-10-1
Fórmula molecular C14H19NO4
Peso molecular (g/mol) 265.31
Número MDL MFCD00024665
Clave InChI GGIDEJQGAZSTES-UHFFFAOYSA-N
ChEBI CHEBI:50182
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenyl octanoate
Densidad 1.082
Índice de refracción 1.512
Cantidad 1 g
Sinónimo 3,3'-diindolylmethane, di 1h-indol-3-yl methane, diindolylmethane, 3,3'-methylenediindole, 3,3'-methylenebis-1h-indole, 1h-indole, 3,3'-methylenebis, dim, 3-diindolyl methane, arundine, 3,3'-methylenebis 1h-indole
SMILES CCCCCCCC(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Nombre IUPAC octanoato de 4-nitrofenilo
PubChem CID 3071
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.31
Porcentaje de pureza 97%