Learn More
4-Nitrofenil N, N-Diacetil-Beta-D-quitobiosido, TRC
Código de producto. 30474874
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30474874 5 mg
30475750 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30474874 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5033375MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7284-16-4
Fórmula molecular C22 H31 N3 O13
Peso molecular (g/mol) 545.49
Nombre IUPAC N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6S)-5-acetamido-4-hidroxi-2-(hidroximetil)-6-(4-nitrofenoxi)oxan-3-il]oxi-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-3-il]acetamida
SMILES CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](NC(=O)C)[C@H](Oc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])O[C@@H]2CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenyl N,N-Diacetyl-beta-D-chitobioside
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H31N3O13/c1-9(28)23-15-18(31)17(30)13(7-26)36-22(15)38-20-14(8-27)37-21(16(19(20)32)24-10(2)29)35-12-5-3-11(4-6-12)25(33)34/h3-6,13-22,26-27,30-32H,7-8H2,1-2H3,(H,23,28)(H,24,29)/t13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 545.1857