Learn More
(4-Nitrofenil)metilo (4R,5R,6S)-3-Difenoxifosforiloxi-6-[(1R)-1-hidroxietil]-4-metil-7-oxo-1-azabiciclo[3.2.0]hept-2-eno-2-carboxilato, Mikromol™
Código de producto. 30051758
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051758 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051758 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1327.030025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(4-Nitrofenil)metilo (4R,5R,6S)-3-Difenoxifosforiloxi-6-[(1R)-1-hidroxietil]-4-metil-7-oxo-1-azabiciclo[3.2.0]hept-2-eno-2-carboxilato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material (4-Nitrophenyl)methyl (4R,5R,6S)-3-Diphenoxyphosphoryloxy-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylate
CAS 90776-59-3
Nombres de analitos o componentes (4-Nitrophenyl)methyl (4R,5R,6S)-3-Diphenoxyphosphoryloxy-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylate
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C29 H27 N2 O10 P
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-Azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[(diphenoxyphosphinyl)oxy]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-, (4-nitrophenyl)methyl ester, (4R,5R,6S)-, 1-Azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[(diphenoxyphosphinyl)oxy]-6-(1-hydroxyethyl)-4-methyl-7-oxo-, (4-nitrophenyl)methyl ester, [4R-[4α,5β,6β(R*)]]-, 4-Nitrobenzyl (4R,5R,6S)-3-[(diphenylphosphono)oxy]-6-[(R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylate, p-Nitrobenzyl (4R,5R,6S)-3-diphenylphosphoryloxy-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylate, p-Nitrobenzyl (4R,5S,6S)-3-(diphenoxy)phosphoryloxy-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.1]hept-2-ene-2-carboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C29H27N2O10P/c1-18-25-24(19(2)32)28(33)30(25)26(29(34)38-17-20-13-15-21(16-14-20)31(35)36)27(18)41-42(37,39-22-9-5-3-6-10-22)40-23-11-7-4-8-12-23/h3-16,18-19,24-25,32H,17H2,1-2H3/t18-,19-,24-,25-/m1/s1
SMILES C[C@@H](O)[C@@H]1[C@H]2[C@@H](C)C(=C(N2C1=O)C(=O)OCc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])OP(=O)(Oc4ccccc4)Oc5ccccc5
Nombre IUPAC (4-nitrofenil)metilo (4R,5R,6S)-3-difenoxifosforiloxi-6-[(1R)-1-hidroxietil]-4-metil-7-oxo-1-azabiciclo[3.2.0]hept-2-eno-2-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 594.51
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 594.1403 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.