Learn More
Isotiocianato de 4-nitrofenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357506
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11357506 250 g 250 g
11333156 10 g 10 g
11343156 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11357506 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11042.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 2131-61-5 | C7H4N2O2S | 180.181 g/mol
4-Nitrophenyl isothiocyanate is used as specializing in synthesizing of organic fine chemicals and pharmaceutical intermediates for use in development and production
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isotiocianato de 4-nitrofenilo se utiliza, especialmente, en la síntesis de productos químicos finos de origen orgánico y como intermedio en el desarrollo y la producción de productos farmacéuticos.
Solubilidad
Se hidroliza con agua. Soluble en tolueno.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2131-61-5
Fórmula molecular C7H4N2O2S
Peso molecular (g/mol) 180.181
Número MDL MFCD00007307
Clave InChI NXHSSIGRWJENBH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitrophenyl isothiocyanate, 4-nitrophenylisothiocyanate, p-nitrophenyl isothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-4-nitro, isothiocyanic acid 4-nitrophenyl ester, 1-isothiocyanato-4-nitro-benzene, 4-nitrobenzenisothiocyanate, 4-nitrophenyl isothiocyanate 25gr, pubchem13428, 4nitrophenyl isothiocyanate
PubChem CID 75044
Nombre IUPAC 1-isotiocianato-4-nitrobenceno
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=S)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenyl isothiocyanate
Punto de fusión 105°C to 110°C
Punto de ebullición 137°C to 138°C (11 mmHg)
Olor Irritating
Cantidad 250 g
Número UN UN2923
Beilstein 640027
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad It hydrolyzes with water. Soluble in toluene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.19
Porcentaje de pureza 97%