Learn More
Isocianuro de 4-nitrofenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitrophenyl Isocyanide |
| CAS | 1984-23-2 |
| Fórmula molecular | C7 H4 N2 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | p-Nitrophenyl Isocyanide, p-Nitrophenyl Isonitrile, 1-Isocyano-4-nitrobenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4N2O2/c1-8-6-2-4-7(5-3-6)9(10)11/h2-5H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)[N+]#[C-] |
| Nombre IUPAC | 1-isociano-4-nitrobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 148.119 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.027 |