Learn More
4-Nitrofenil isocianato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10592651 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10592651 5 g Frasco de vidrio 5 g
10277700 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10592651 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 296700050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 100-28-7 | C7H4N2O3 | 164.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-28-7
Fórmula molecular C7H4N2O3
Peso molecular (g/mol) 164.12
Clave InChI GFNKTLQTQSALEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitrophenyl isocyanate, p-nitrophenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-nitro, 4-nitrophenylisocyanate, p-nitrophenylisocyanate, isocyanic acid, p-nitrophenyl ester, 1-isocyanato-4-nitro-benzene, isocyanic acid 4-nitrophenyl ester, timtec-bb sbb006628, 4-nitrobenzenisocyanate
PubChem CID 66012
Nombre IUPAC 1-isocianato-4-nitrobenceno
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenyl isocyanate
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 56.0°C to 62.0°C
Color Amarillo
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal O2NC6H4NCO
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in benzene and toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Nitrophenyl isocyanate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Nitrophenyl isocyanate