Learn More
4-Nitrofenil isocianato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10277700 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10277700 25 g Frasco de vidrio 25 g
10592651 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10277700 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 296700250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 100-28-7 | C7H4N2O3 | 164.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-28-7
Fórmula molecular C7H4N2O3
Peso molecular (g/mol) 164.12
Clave InChI GFNKTLQTQSALEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitrophenyl isocyanate, p-nitrophenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-nitro, 4-nitrophenylisocyanate, p-nitrophenylisocyanate, isocyanic acid, p-nitrophenyl ester, 1-isocyanato-4-nitro-benzene, isocyanic acid 4-nitrophenyl ester, timtec-bb sbb006628, 4-nitrobenzenisocyanate
PubChem CID 66012
Nombre IUPAC 1-isocianato-4-nitrobenceno
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenyl isocyanate
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 56.0°C to 62.0°C
Color Amarillo
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal O2NC6H4NCO
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in benzene and toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido cristalino