Learn More
4-Nitrofenil isocianato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483494
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11483494 25 g 25 g
11334689 1 g 1 g
11473494 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11483494 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11194.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.20€
    134.65€ / 25 g
    Ahorro 28.55€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 100-28-7 | C7H4N2O3 | 164.12 g/mol
4-Nitrophenyl isocyanate is used as pharmaceutical intermediates. 4-Nitrophenyl isocyanate was used in the synthesis of 2-(5-methyl-3,4-diphenyl-1H-pyrrole-2-carbonyl)-N-(4-nitrophenyl)hydrazinecarboxamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4 nisocianato de nitrofenol se utiliza como intermedios farmacéuticos. El 4-isocianato de nitrofenilo se utilizó en la síntesis de 2-(5-metil-3,4-difenil-1H-pirrol-2-carbonyl)-N-(4-nitrofenil)hidrazinacarboxamida.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar en 2-8 °C. Incompatible con el agua, el calor y los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-28-7
Fórmula molecular C7H4N2O3
Peso molecular (g/mol) 164.12
Número MDL MFCD00007306
Clave InChI GFNKTLQTQSALEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitrophenyl isocyanate, p-nitrophenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-nitro, 4-nitrophenylisocyanate, p-nitrophenylisocyanate, isocyanic acid, p-nitrophenyl ester, 1-isocyanato-4-nitro-benzene, isocyanic acid 4-nitrophenyl ester, timtec-bb sbb006628, 4-nitrobenzenisocyanate
PubChem CID 66012
Nombre IUPAC 1-isocianato-4-nitrobenceno
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenyl isocyanate
Punto de fusión 56°C to 59°C
Punto de ebullición 137°C to 138°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN3335
Beilstein 389516
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.12
Porcentaje de pureza 97%