Learn More
4-Nitrofenil isocianato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11334689
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11334689 1 g 1 g
11473494 5 g 5 g
11483494 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11334689 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11194.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 100-28-7 | C7H4N2O3 | 164.12 g/mol
4-Nitrophenyl isocyanate is used as pharmaceutical intermediates. 4-Nitrophenyl isocyanate was used in the synthesis of 2-(5-methyl-3,4-diphenyl-1H-pyrrole-2-carbonyl)-N-(4-nitrophenyl)hydrazinecarboxamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4 nisocianato de nitrofenol se utiliza como intermedios farmacéuticos. El 4-isocianato de nitrofenilo se utilizó en la síntesis de 2-(5-metil-3,4-difenil-1H-pirrol-2-carbonyl)-N-(4-nitrofenil)hidrazinacarboxamida.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar en 2-8 °C. Incompatible con el agua, el calor y los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-28-7
Fórmula molecular C7H4N2O3
Peso molecular (g/mol) 164.12
Número MDL MFCD00007306
Clave InChI GFNKTLQTQSALEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitrophenyl isocyanate, p-nitrophenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-nitro, 4-nitrophenylisocyanate, p-nitrophenylisocyanate, isocyanic acid, p-nitrophenyl ester, 1-isocyanato-4-nitro-benzene, isocyanic acid 4-nitrophenyl ester, timtec-bb sbb006628, 4-nitrobenzenisocyanate
PubChem CID 66012
Nombre IUPAC 1-isocianato-4-nitrobenceno
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=O)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenyl isocyanate
Punto de fusión 56°C to 59°C
Punto de ebullición 137°C to 138°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN3335
Beilstein 389516
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.12
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.