Learn More
Isocianato de 4-nitrofenilo (1-isocianato-4-nitrobenceno), TRC
Código de producto. 30402418
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30402418 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30402418 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI79827010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenyl Isocyanate (1-Isocyanato-4-nitrobenzene)
CAS 100-28-7
Fórmula molecular C7H4N2O3
Cantidad 10 g
Sinónimo Isocyanic Acid p-Nitrophenyl Ester, 1-Nitro-4-isocyanatobenzene, NSC 9800, p-Nitrophenyl isocyanate
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4N2O3/c10-5-8-6-1-3-7(4-2-6)9(11)12/h1-4H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)N=C=O
Nombre IUPAC 1-isocianato-4-nitrobenceno
Peso molecular (g/mol) 164.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0222