Learn More
Isocianato de 4-nitrofenilo (1-isocianato-4-nitrobenceno), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitrophenyl Isocyanate (1-Isocyanato-4-nitrobenzene) |
| CAS | 100-28-7 |
| Fórmula molecular | C7H4N2O3 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Isocyanic Acid p-Nitrophenyl Ester, 1-Nitro-4-isocyanatobenzene, NSC 9800, p-Nitrophenyl isocyanate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4N2O3/c10-5-8-6-1-3-7(4-2-6)9(11)12/h1-4H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)N=C=O |
| Nombre IUPAC | 1-isocianato-4-nitrobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 164.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.0222 |