Learn More
Formato de 4-nitrofenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389993
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11389993 25 g 25 g
11379993 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11389993 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00316.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1865-01-6 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
Convenient and selective reagent for the selective formylation of terminal amino groups in such basic amino acids as ornithine or lysine and formylation of α-amino groups in peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactivo conveniente y selectivo para la formilación selectiva de grupos aminos terminales en aminoácidos básicos como la ornitina o la lisina y la formilación de grupos amino α en péptidos.
Solubilidad
Hidrolizar en agua. Soluble en diclorometano.
Notas
Sensible a la humedad y la luz. Almacenar alejado del agua/humedad, los agentes oxidantes y la luz. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar en la oscuridad. Almacenar en gas inerte. Proteger de la exposición a la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1865-01-6
Fórmula molecular C7H5NO4
Peso molecular (g/mol) 167.12
Número MDL MFCD00014713
Clave InChI IEXRKQFZXJSHOB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74628
Nombre IUPAC formato de (4-nitrofenil)
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenyl formate
Punto de fusión 70°C to 74°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1950897
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Sinónimo p-nitrophenyl formate, formic acid, 4-nitrophenyl ester, 4-nitrophenyl formate, formic acid, p-nitrophenyl ester, formic acid 4-nitrophenyl ester, acmc-1bty1, formic acid,4-nitrophenyl ester, formic acid 4-nitro-phenyl ester, 4-nitrophenyl formate hplc
Información de solubilidad Hydrolyzes in water. Soluble in dichloromethane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.12
Porcentaje de pureza 98%