Learn More
4-Nitrophenyl formate, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11342640 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11342640 5 g 5 g
11974891 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342640 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 438780050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1865-01-6
Peso molecular (g/mol) 167.12
Clave InChI IEXRKQFZXJSHOB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74628
Nombre IUPAC formato de (4-nitrofenil)
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenyl formate
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 66.0°C to 67.0°C
Color Blanco
Análisis elemental 48.30 to 52.32% C, 8.05 to 8.72% N
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C7H5NO4
Cantidad 5 g
Sinónimo p-nitrophenyl formate, formic acid, 4-nitrophenyl ester, 4-nitrophenyl formate, formic acid, p-nitrophenyl ester, formic acid 4-nitrophenyl ester, acmc-1bty1, formic acid,4-nitrophenyl ester, formic acid 4-nitro-phenyl ester, 4-nitrophenyl formate hplc
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.12
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Crystalline Powder or Crystals
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • 4-Nitrophenyl formate