Learn More
4-Nitrofenilo ortofosfato de disodio, puro, Fisher Chemical
Código de producto. 10615312 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10615312 5 g 5 g
10426880 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10615312 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor N/3390/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
4-Nitrophenyl Disodium Orthophosphate, Pure, Fisher Chemical, Quantity: 25g, CAS: 333338-18-4, White, Melting Point: 300 deg.C, Molecular Formula: C6H4NNa2O6P, Molecular Weight: 263.052, Packaging: Plastic powder jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 333338-18-4
Fórmula molecular C6H16NNa2O12P
Peso molecular (g/mol) 371.14
Número MDL MFCD00007319
Clave InChI KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo pnpp, disodium 4-nitrophenylphosphate, sodium 4-nitrophenyl phosphate, disodium 4-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, disodium salt, disodium p-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, sodium salt 1:2, p-nitrophenyl phosphate, pnpp liquid substrate system
PubChem CID 77949
Nombre IUPAC disodio; (4-nitrofenil) fosfato
SMILES O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)C1=CC=C(OP([O-])([O-])=O)C=C1
Especificaciones
Punto de fusión 300°C
Color Blanco
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.13g/mol
Grado Pure
Envase Jarra de plástico para polvo