Learn More
4-Nitrofenil-α-D-glucopiranósido, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10726443 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10726443 1 g Frasco de vidrio 1 g
10574531 5 g Frasco de vidrio 5 g
10763344 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10726443 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 337150010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3767-28-0 | C12H15NO8 | 301.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3767-28-0
Fórmula molecular C12H15NO8
Peso molecular (g/mol) 301.25
Número MDL MFCD00064088
Clave InChI IFBHRQDFSNCLOZ-ZIQFBCGOSA-N
Sinónimo 4-nitrophenyl-alpha-d-glucopyranoside, 4-nitrophenyl alpha-d-glucopyranoside, 4-nitrophenyl a-d-glucopyranoside, 4-nitrophenyl alpha-glucoside, pnpalphaglu, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-4-nitrophenoxy oxane-3,4,5-triol, p-nitrophenyl alpha-d-glucopyranoside, 4'-nitrophenyl-alpha-d-glucopyranoside, png, p-nitrophenyl, a-d-glucopyranoside
PubChem CID 92969
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-(4-nitrofenoxi)oxano-3,4,5-triol
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenyl-α-D-glucopyranoside
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 204.0°C to 218.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Condición de rotación específica +218.00 (20.00°C c=0.5,water)
Rotación específica + 218.00
Información de solubilidad Colorless to green-yellow solution
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.25
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino