Learn More
Cloroformiato de 4-nitrofenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
4-Nitrophenyl chloroformate is used in the synthesis of poly(oxyethylene) modified dextrans. It is also used to prepare a cleavable, heterobifunctional cross-linker for reversible conjugation of amines to thiol-modified DNA. Further, it is used in the synthesis of mixed, activated carbonates, thiocarbonates and activated urethanes. In addition to this, it is used in the preparation of 4-nitrophenyl diazoacetate with diazomethane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El cloroformiato de 4-nitrofenilo se utiliza en la síntesis de dextranos modificados con poli(oxietileno). También se utiliza para preparar un entrecruzador heterobifuncional y divisible para la conjugación reversible de aminas con ADN modificado con tiol. Además, se utiliza en la síntesis de carbonatos activados, mezclados, tiocarbonatos y urethanos activados. También se utiliza en la preparación de diazoacetato de 4-nitrofenilo con diazometano.
Solubilidad
Soluble en acetona, cloroformo, tolueno y benceno.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agua, ácidos, alcoholes, amoníaco, aminas y bases fuertes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitrophenyl chloroformate |
| Punto de fusión | 75°C to 82°C |
| Punto de ebullición | 159°C to 162°C (19 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Olor | Acrid |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN3261 |
| Beilstein | 518127 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Información de solubilidad | Soluble in acetone,chloroform,acetone,toluene and benzene. |
| Show More |