Learn More
Cloroformiato de 4-nitrofenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11305239
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11305239 100 g 100 g
11385229 5 g 5 g
11395229 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11305239 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18742.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7693-46-1 | C7H4ClNO4 | 201.562 g/mol
4-Nitrophenyl chloroformate is used in the synthesis of poly(oxyethylene) modified dextrans. It is also used to prepare a cleavable, heterobifunctional cross-linker for reversible conjugation of amines to thiol-modified DNA. Further, it is used in the synthesis of mixed, activated carbonates, thiocarbonates and activated urethanes. In addition to this, it is used in the preparation of 4-nitrophenyl diazoacetate with diazomethane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloroformiato de 4-nitrofenilo se utiliza en la síntesis de dextranos modificados con poli(oxietileno). También se utiliza para preparar un entrecruzador heterobifuncional y divisible para la conjugación reversible de aminas con ADN modificado con tiol. Además, se utiliza en la síntesis de carbonatos activados, mezclados, tiocarbonatos y urethanos activados. También se utiliza en la preparación de diazoacetato de 4-nitrofenilo con diazometano.
Solubilidad
Soluble en acetona, cloroformo, tolueno y benceno.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agua, ácidos, alcoholes, amoníaco, aminas y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7693-46-1
Fórmula molecular C7H4ClNO4
Peso molecular (g/mol) 201.562
Número MDL MFCD00007321
Clave InChI NXLNNXIXOYSCMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitrophenyl chloroformate, carbonochloridic acid, 4-nitrophenyl ester, chloroformic acid 4-nitrophenyl ester, p-nitrophenyl chloroformate, chloroformic acid p-nitrophenyl ester, 4-nitrophenyl carbonochloridate, formic acid, chloro-, p-nitrophenyl ester, 4-nitrophenylchlorocarbonat, 4-nitrophenyl choroformate
PubChem CID 82129
Nombre IUPAC (4-nitrofenil) carbonocloridato
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenyl chloroformate
Punto de fusión 75°C to 82°C
Punto de ebullición 159°C to 162°C (19 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Acrid
Cantidad 100 g
Número UN UN3261
Beilstein 518127
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in acetone,chloroform,acetone,toluene and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.57
Porcentaje de pureza 97%