Learn More
Cloroformiato de 4-nitrofenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10514284 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
Código de producto. 10514284
Marca: Thermo Scientific Acros 170805000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7693-46-1 | C7H4ClNO4 | 201.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7693-46-1
Fórmula molecular C7H4ClNO4
Peso molecular (g/mol) 201.57
Número MDL MFCD00007321
Clave InChI NXLNNXIXOYSCMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitrophenyl chloroformate, carbonochloridic acid, 4-nitrophenyl ester, chloroformic acid 4-nitrophenyl ester, p-nitrophenyl chloroformate, chloroformic acid p-nitrophenyl ester, 4-nitrophenyl carbonochloridate, formic acid, chloro-, p-nitrophenyl ester, 4-nitrophenylchlorocarbonat, 4-nitrophenyl choroformate
PubChem CID 82129
Nombre IUPAC (4-nitrofenil) carbonocloridato
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenyl chloroformate
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 73.0°C to 81.0°C
Color Beige amarillento a blanco
Punto de ebullición 159.0°C to 162.0°C (19.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (ex Cl) (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCO2C6H4NO2
Cantidad 500 g
Beilstein 06, I, 120
Fieser 02,297
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in toluene and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.57
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos