Learn More
Cloroformiato de 4-nitrofenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10387300 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10387300 5 g Frasco de vidrio 5 g
10225510 25 g Frasco de vidrio 25 g
10657554 100 g Frasco de vidrio 100 g
10514284 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10387300 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 170800050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.95€
    32.65€ / 5 g
    Ahorro 6.30€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7693-46-1 | C7H4ClNO4 | 201.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7693-46-1
Fórmula molecular C7H4ClNO4
Peso molecular (g/mol) 201.57
Número MDL MFCD00007321
Clave InChI NXLNNXIXOYSCMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitrophenyl chloroformate, carbonochloridic acid, 4-nitrophenyl ester, chloroformic acid 4-nitrophenyl ester, p-nitrophenyl chloroformate, chloroformic acid p-nitrophenyl ester, 4-nitrophenyl carbonochloridate, formic acid, chloro-, p-nitrophenyl ester, 4-nitrophenylchlorocarbonat, 4-nitrophenyl choroformate
PubChem CID 82129
Nombre IUPAC (4-nitrofenil) carbonocloridato
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenyl chloroformate
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 73.0°C to 81.0°C
Color Beige amarillento a blanco
Punto de ebullición 159.0°C to 162.0°C (19.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (ex Cl) (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCO2C6H4NO2
Cantidad 5 g
Beilstein 06, I, 120
Fieser 02,297
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in toluene and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.57
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Nitrophenyl chloroformate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.