Learn More
4-Nitrofenil cloroformano >90%, TRC
Código de producto. 18063410
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18063410 100 g 100 g
18081110 25 g 25 g
17909629 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18063410 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN503310100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7693-46-1
Fórmula molecular C7 H4 Cl N O4
Peso molecular (g/mol) 201.564
Sinónimo Carbonochloridic Acid 4-Nitrophenyl Ester, (4-Nitrophenoxy)carbonyl Chloride, (p-Nitrophenoxy)carbonyl Chloride, 4-Nitrophenyl Carbonochloridate, 4-Nitrophenyl Chlorocarbonate, Chloroformic Acid 4-nitrophenyl Ester, Chloroformic Acid p-Nitrophenyl Ester, p-Nitrophenol Chloroformate, p-Nitrophenyl Chlorocarbonate, p-Nitrophenyl Chloroformate
Nombre IUPAC (4-nitrofenil) carbonocloridato
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)Cl)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenyl Chloroformate
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4ClNO4/c8-7(10)13-6-3-1-5(2-4-6)9(11)12/h1-4H
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.9829