Learn More
Thermo Scientific™ 4-Nitrofenil-beta-D-xilopiranósido, Affymetrix/USB™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitrophenyl-beta-D-Xylopyranoside |
| CAS | 2001-96-9 |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 1 g |
| Envase | Frasco de plástico |
| Sinónimo | pnpx |
| Peso molecular (g/mol) | 271,225 |