Learn More
Thermo Scientific™ 4-Nitrofenil-beta-D-glucuronida, Affymetrix/USB™
Código de producto. 15825568 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15825568 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15825568 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor J34136.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenyl-beta-D-Glucuronide
CAS 10344-94-2
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Envase Frasco de plástico
Sinónimo 4-nitrophenyl-beta-d-glucuronide
Peso molecular (g/mol) 315,234