Learn More
4-nitrofenil-beta-D-glucopiranósido, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15855178 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15855178 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15855178 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J19594.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenyl-beta-D-Glucopyranoside
CAS 2492-87-7
Punto de fusión 166°C to 167°C
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C12H15NO8
Número MDL MFCD00006593
Cantidad 5 g
Beilstein 92211
Sinónimo 4-nitrophenyl-beta-d-glucopyranoside, pnpg, 4-nitrophenyl beta-d-glucopyranoside, 1-o-p-nitrophenyl-d-glucose, 4-nitrophenyl beta-d-glucoside, p-nitrophenyl beta-d-glucopyranoside, p-nitrophenyl beta-d-glucoside, glucoside, p-nitrophenyl, p-nitrophenyl-beta-glucoside, p-nitrophenyl beta-glucoside
Clave InChI IFBHRQDFSNCLOZ-RMPHRYRLSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Nombre IUPAC (2 R,3 S,4 S,5 R,6 S)-2-(hidroximetil)-6-(4-nitrofenoxi)oxano-3,4,5-triol
Peso molecular (g/mol) 301.251
PubChem CID 92930
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.25
Forma física Polvo cristalino