Learn More
4-Nitrofenil-beta-D-glucopiranósido, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378265
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11378265 1 g 1 g
11388265 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378265 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10154.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2492-87-7 | C12H15NO8 | 301.25 g/mol
4-Nitrophenyl-β-D-glucopyranoside acts as a chromogenic beta-D-glucosidase substrate used for the measurement of beta-glucosidase activity. Further, it is used in research, biochemical enzyme assays and in vitro diagnostic analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-nitrofenol-β-D-glucopiranósido actúa como sustrato cromogénico de beta-D-glucosidasa utilizado para la medición de la actividad de la beta-glucosidasa. Además, se emplea en la investigación, los ensayos de enzimas bioquímicas y el análisis de diagnóstico in vitro.
Solubilidad
Soluble en agua, metanol, etanol caliente, dimetilsulfóxido y dimetilformamida. Insoluble en éter.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2492-87-7
Fórmula molecular C12H15NO8
Peso molecular (g/mol) 301.25
Número MDL MFCD00006593
Clave InChI IFBHRQDFSNCLOZ-RMPHRYRLSA-N
Sinónimo 4-nitrophenyl-beta-d-glucopyranoside, pnpg, 4-nitrophenyl beta-d-glucopyranoside, 1-o-p-nitrophenyl-d-glucose, 4-nitrophenyl beta-d-glucoside, p-nitrophenyl beta-d-glucopyranoside, p-nitrophenyl beta-d-glucoside, glucoside, p-nitrophenyl, p-nitrophenyl-beta-glucoside, p-nitrophenyl beta-glucoside
PubChem CID 92930
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-(4-nitrofenoxi)oxano-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](OC2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenyl-beta-D-glucopyranoside
Punto de fusión 166°C to 167°C
Cantidad 1 g
Beilstein 92211
Información de solubilidad Soluble in water,methanol,warm ethanol,dimethyl sulfoxide and dimethylformamide. Insoluble in ether.
Rotación óptica −103° (c=1 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.25
Porcentaje de pureza ≥98%