Learn More
Hidrato 4-nitrofenol-beta-D-galactopiranósido, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11323436
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11323436 5 g 5 g
11313436 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11323436 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12911.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 200422-18-0 | C12H15NO8 | 301.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 200422-18-0
Fórmula molecular C12H15NO8
Peso molecular (g/mol) 301.25
Número MDL MFCD00063256
Clave InChI IFBHRQDFSNCLOZ-MFZRPPIDNA-N
Sinónimo 4-nitrophenyl-beta-d-galactopyranoside hydrate, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-4-nitrophenoxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol hydrate, p-nitrophenyl-?-d-galactoside hydrate, 4-nitrophenyl beta-d-galactopyranoside hydrate
PubChem CID 16218614
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-(4-nitrophenoxy)oxane-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](OC2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenyl-beta-D-galactopyranoside hydrate
Punto de fusión 180°C to 184°C
Cantidad 5 g
Beilstein 92213
Rotación óptica −84° (c=0.3 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.27 (301.25 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥98%