Learn More
beta-D-galactopiranósido 4-nitrofenil , 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15473458
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
15473458 5 g 5 g
15483458 10 g 10 g
2 options
Código de producto. 15473458
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H56905.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3150-24-1 | C12H15NO8 | 301.25 g/mol
It is useful in detecting the glycosylated enzyme.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es útil en la detección de la enzima glicosilada.
Solubilidad
Soluble en DMSO, metanol y agua.
Notas
Almacenar a -20 °C. Incompatible con los agentes oxidantes y el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3150-24-1
Fórmula molecular C12H15NO8
Peso molecular (g/mol) 301.25
Número MDL MFCD00063256
Clave InChI IFBHRQDFSNCLOZ-YBXAARCKSA-N
Sinónimo 4-nitrophenyl-beta-d-galactopyranoside, 4-nitrophenylgalactoside, p-nitrophenyl-beta-d-galactoside, p-nitrophenyl beta-d-galactopyranoside, 4-nitrophenyl beta-d-galactopyranoside, p-nitrophenol galactoside, 4-nitrophenyl-beta-d-galactoside, 4-nitrophenyl galactoside, 1-o-p-nitrophenyl-beta-d-galactopyranose, 4-nitrophenylbeta-d-galactopyranoside
PubChem CID 65115
ChEBI CHEBI:355715
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-(4-nitrofenoxi)oxano-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](OC2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenyl beta-D-galactopyranoside
Cantidad 5 g
Beilstein 92213
Información de solubilidad Soluble in DMSO,Methanol,Water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.25
Porcentaje de pureza ≥98%