Learn More
4-Nitrofenil b-D-Galactofuranoside, TRC
Código de producto. 30470297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30470297 25 mg
30469145 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30470297 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN50357025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100645-45-2
Fórmula molecular C12 H15 N O8
Peso molecular (g/mol) 301.25
Sinónimo β-D-Galactofuranoside, 4-nitrophenyl, 4-Nitrophenyl β-D-galactofuranoside, p-Nitrophenyl β-D-galactofuranoside
Nombre IUPAC (2S,3R,4R,5S)-2-[(1R)-1,2-dihidroxietil]-5-(4-nitrofenoxi)oxolano-3,4-diol
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenyl beta-D-Galactofuranoside
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15NO8/c14-5-8(15)11-9(16)10(17)12(21-11)20-7-3-1-6(2-4-7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9-,10-,11+,12-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.0798