Learn More
4-nitrofenil-alfa-L-fucopiranósido, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15895208 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15895208 1 g 1 g
1 options
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Código de producto. 15895208 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J34131.03
Solicitar formato a granel o personalizado
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenyl-alpha-L-Fucopyranoside
CAS 10231-84-2
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Envase Frasco de plástico
Sinónimo 4-nitrophenyl a-l-fucopyranoside
Peso molecular (g/mol) 285,252