Learn More
4-Nitrofenilo alfa-D-manopiranósido, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15487219
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15487219 500 mg 500 miligramos
15477219 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15487219 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66026.ME
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10357-27-4 | C12H15NO8 | 301.251 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10357-27-4
Fórmula molecular C12H15NO8
Peso molecular (g/mol) 301.251
Número MDL MFCD00066002
Clave InChI IFBHRQDFSNCLOZ-GCHJQGSQSA-N
Sinónimo 4-nitrophenyl a-d-mannopyranoside, 4-nitrophenyl alpha-d-mannopyranoside, 4-nitrophenyl-alpha-d-mannopyranoside, a-d-mannopyranoside, 4-nitrophenyl, p-nitrophenyl-alpha-d-mannopyranoside, 4'-nitrophenyl-alpha-d-mannopyranoside, 2r,3s,4s,5s,6r-2-hydroxymethyl-6-4-nitrophenoxy oxane-3,4,5-triol, pnpalphaman, pnp-alpha-d-man, 4-nitrophenyla-d-mannopyranoside
PubChem CID 449023
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(hidroximetil)-6-(4-nitrofenoxi)oxano-3,4,5-triol
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenyl alpha-D-mannopyranoside
Punto de fusión 178°C to 183°C
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Beilstein 92210
Información de solubilidad Soluble in water at 10mg/ml
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.25
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo