Learn More
4-Nitrofenol-alfa-D-glucopiranósido, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11312427 5 g 5 g
11302427 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312427 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10070.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3767-28-0 | C12H15NO8 | 301.251 g/mol
4-Nitrophenyl-α-D-glucopyranoside acts as a chromogenic substrate for alfa-D-glucosidase inhibitor. It is also used in the detection of glucansucrases and for yeast alfa-D-glucosidase. Further, it is a substrate for lysosomal alfa-glucosidase and maltase-glucoamylase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-nitrofenol-α-D-glucopiranósido actúa como sustrato cromogénico para el inhibidor de la alfa-D-glucosidasa. También se utiliza en la detección de glucansucrasas y para la alfa-D-glucosidasa de levadura. Además, es un sustrato para la alfa-glucosidasa lisosómica y la maltasa-glucoamilasa.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol caliente y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3767-28-0
Fórmula molecular C12H15NO8
Peso molecular (g/mol) 301.251
Número MDL MFCD00064088
Clave InChI IFBHRQDFSNCLOZ-ZIQFBCGOSA-N
Sinónimo 4-nitrophenyl-alpha-d-glucopyranoside, 4-nitrophenyl alpha-d-glucopyranoside, 4-nitrophenyl a-d-glucopyranoside, 4-nitrophenyl alpha-glucoside, pnpalphaglu, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-4-nitrophenoxy oxane-3,4,5-triol, p-nitrophenyl alpha-d-glucopyranoside, 4'-nitrophenyl-alpha-d-glucopyranoside, png, p-nitrophenyl, a-d-glucopyranoside
PubChem CID 92969
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-(4-nitrofenoxi)oxano-3,4,5-triol
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenyl-alpha-D-glucopyranoside
Punto de fusión 206°C to 207°C
Cantidad 5 g
Beilstein 92212
Información de solubilidad Soluble in water,warm ethanol and methanol.
Rotación óptica +218° (c=0.5 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.25
Porcentaje de pureza ≥98%