Learn More
4-Nitrofenol-alfa-D-glucopiranósido, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
4-Nitrophenyl-α-D-glucopyranoside acts as a chromogenic substrate for alfa-D-glucosidase inhibitor. It is also used in the detection of glucansucrases and for yeast alfa-D-glucosidase. Further, it is a substrate for lysosomal alfa-glucosidase and maltase-glucoamylase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 4-nitrofenol-α-D-glucopiranósido actúa como sustrato cromogénico para el inhibidor de la alfa-D-glucosidasa. También se utiliza en la detección de glucansucrasas y para la alfa-D-glucosidasa de levadura. Además, es un sustrato para la alfa-glucosidasa lisosómica y la maltasa-glucoamilasa.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol caliente y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitrophenyl-alpha-D-glucopyranoside |
| Punto de fusión | 206°C to 207°C |
| Cantidad | 1 g |
| Beilstein | 92212 |
| Información de solubilidad | Soluble in water,warm ethanol and methanol. |
| Rotación óptica | +218° (c=0.5 in Water) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 301.25 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |