Learn More
4-nitrofenol-alfa-D-galactopiranósido, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338086
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11338086 100 mg 100 miligramos
11328086 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11338086 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13376.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7493-95-0 | C12H15NO8 | 301.251 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7493-95-0
Fórmula molecular C12H15NO8
Peso molecular (g/mol) 301.251
Número MDL MFCD00065050
Clave InChI IFBHRQDFSNCLOZ-IIRVCBMXSA-N
Sinónimo 4-nitrophenyl a-d-galactopyranoside, 4-nitrophenyl-alpha-d-galactopyranoside, pnpalphagal, p-nitrophenyl-alpha-d-galactopyranoside, 4-nitrophenyl, a-d-galactopyranoside, p-nitrophenyl alpha-d-galactopyranoside, 4-nitrophenyl alpha-d-galactopyranoside, p-nitrophenyl-alpha-d-galactoside, 4-nitrophenyl-alpha-d-galactoside, 1-o-4-nitrophenyl-alpha-d-galactose
PubChem CID 82000
ChEBI CHEBI:546840
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-(4-nitrofenoxi)oxano-3,4,5-triol
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenyl-alpha-D-galactopyranoside
Punto de fusión 166°C to 169°C
Cantidad 100 mg
Beilstein 92214
Rotación óptica +242° (c=1 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.26
Porcentaje de pureza ≥98%