Learn More
Ácido (4-nitrofenil)acético, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (4-Nitrophenyl)acetic Acid |
| CAS | 104-03-0 |
| Fórmula molecular | C8H7NO4 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 4-Nitrobenzeneacetic acid, (p-Nitrophenyl)acetic acid, 2-(4-Nitrophenyl)acetic acid, 2-(p-Nitrophenyl)acetic acid, NSC 5398, p-Nitro-α-toluic acid |
| SMILES | OC(=O)Cc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(4-nitrofenil)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 181.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.0375 |