Learn More
Ácido (4-nitrofenil)acético, TRC
Código de producto. 30483094
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30483094 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30483094 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN49702550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Nitrophenyl)acetic Acid
CAS 104-03-0
Fórmula molecular C8H7NO4
Cantidad 50 g
Sinónimo 4-Nitrobenzeneacetic acid, (p-Nitrophenyl)acetic acid, 2-(4-Nitrophenyl)acetic acid, 2-(p-Nitrophenyl)acetic acid, NSC 5398, p-Nitro-α-toluic acid
SMILES OC(=O)Cc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC Ácido 2-(4-nitrofenil)acético
Peso molecular (g/mol) 181.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.0375