Learn More
4-Nitrofenil acetato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339993
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11339993 10 g 10 g
11349993 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11339993 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00314.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 830-03-5 | C8H7NO4 | 181.15 g/mol
4-Nitrophenyl acetate is used with iodoacetic acid for reductive cleavage of methionine-containing peptides. It is also used as a substrate that has been used in assays for esterase and lipase activity. Inorganic complexes have been evaluated for their methanolysis or hydrolysis activity using p-nitrophenyl acetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetato de 4-nitrofenilo se utiliza con ácido yodoacético para la escisión reductora de péptidos que contienen metionina. También se usa como sustrato que se ha utilizado en ensayos de actividad de esterasa y lipasa. Los complejos inorgánicos se han evaluado para su actividad de metanólisis o hidrólisis mediante acetato de p-nitrofenilo.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 830-03-5
Fórmula molecular C8H7NO4
Peso molecular (g/mol) 181.15
Número MDL MFCD00007326
Clave InChI QAUUDNIGJSLPSX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-nitrophenyl acetate, p-acetoxynitrobenzene, acetic acid, 4-nitrophenyl ester, p-nitrophenol acetate, acetic acid p-nitrophenyl ester, acetic acid, p-nitrophenyl ester, p-nitrophenyl acetate van, 4-nitrophenyl acetate, unii-i902j0qh9s, acetic acid 4-nitrophenyl ester
PubChem CID 13243
ChEBI CHEBI:82635
Nombre IUPAC (4-nitrofenil) acetato
SMILES CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenyl acetate
Punto de fusión 77°C to 79°C
Cantidad 10 g
Beilstein 515874
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.15
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Nitrophenyl acetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 3
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Nitrophenyl acetate