Learn More
4-nitrofenil-aL-arabinofuranósido, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitrophenyl-alpha-L-arabinofuranoside |
| CAS | 6892-58-6 |
| Fórmula molecular | C11 H13 N O7 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | p-Nitrophenylarabinofuranoside, p-Nitrophenyl-α-L-arabinofuranoside |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13NO7/c13-5-8-9(14)10(15)11(19-8)18-7-3-1-6(2-4-7)12(16)17/h1-4,8-11,13-15H,5H2/t8-,9-,10+,11+/m0/s1 |
| SMILES | OC[C@@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])[C@H](O)[C@H]1O |
| Nombre IUPAC | (2S,3R,4R,5S)-2-(hidroximetil)-5-(4-nitrofenoxi)oxolano-3,4-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 271.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 271.0692 |