Learn More
4-nitrofenil 3-O-(alfa-D-manopiranosil)-alfa-D-manopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitrophenyl 3-O-(a-D-Mannopyranosyl)-a-D-mannopyranoside |
| CAS | 93979-06-7 |
| Fórmula molecular | C18 H25 N O13 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | α-D-Mannopyranoside','4-nitrophenyl 3-O-α-D-mannopyranosyl-, 4-Nitrophenyl 3-O-α-D-mannopyranosyl-α-D-mannopyranoside, 4-Nitrophenyl 3-O-(α-D-mannopyranosyl)-α-D-mannopyranoside |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H25NO13/c20-5-9-11(22)13(24)14(25)17(30-9)32-16-12(23)10(6-21)31-18(15(16)26)29-8-3-1-7(2-4-8)19(27)28/h1-4,9-18,20-26H,5-6H2/t9-,10-,11-,12-,13+,14+,15+,16+,17-,18+/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H](Oc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | (2R,3S,4S,5S,6R)-2-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)-6-(4-nitrofenoxi)oxan-4-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 463.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 463.1326 |