Learn More
Carbonato de 4-nitrofenil 2-(trimetilsilil)etilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15445776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15445776 5 g 5 g
15435776 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15445776 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60466.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 80149-80-0 | C12H17NO5Si | 283.36 g/mol
It is employed as a reagent for the introduction of the TEOC-amino protecting group which can be cleaved by F-.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como reactivo para la introducción del grupo de protección TEOC-amino que se puede escindir por F-.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz y la humedad.& Almacenar a 2-8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80149-80-0
Fórmula molecular C12H17NO5Si
Peso molecular (g/mol) 283.36
Número MDL MFCD00042930
Clave InChI ZAQWGGKIMQIVGM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitrophenyl 2-trimethylsilyl ethyl carbonate, teoc-onp, 2-trimethylsilyl ethyl p-nitrophenyl carbonate, teoc-onp;4-nitrophenyl-2-trimethylsilyl ethyl carbonate, 4-nitrophenyl 2-trimethylsilylethyl carbonate, 2-trimethylsilyl ethyl 4-nitrophenyl carbonate, 4-2-trimethylsilyl ethoxycarbonyloxy nitrobenzene, carbonic acid, 4-nitrophenyl 2-trimethylsilyl ethyl ester, ambotzrl-8204
PubChem CID 3086116
Nombre IUPAC (4-nitrofenil) 2-trimetilsililetilo carbonato
SMILES C[Si](C)(C)CCOC(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenyl 2-(trimethylsilyl)ethyl carbonate
Punto de fusión 35°C to 40°C
Fórmula lineal C12H17NO5Si
Cantidad 5 g
Beilstein 4320585
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.35
Porcentaje de pureza 95%