Learn More
4-Nitrofenil 2-O-Beta-D-Glucopiranosil-Beta-D-glucopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitrophenyl 2-O-beta-D-Glucopyranosyl-beta-D-glucopyranoside |
| CAS | 16790-33-3 |
| Fórmula molecular | C18H25NO13 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 4-Nitrophenyl beta-Sophoroside |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H25NO13/c20-5-9-11(22)13(24)15(26)17(30-9)32-16-14(25)12(23)10(6-21)31-18(16)29-8-3-1-7(2-4-8)19(27)28/h1-4,9-18,20-26H,5-6H2/t9-,10-,11-,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2Oc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)-2-(4-nitrofenoxi)oxan-3-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 463.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 463.1326 |