Learn More
4-Nitrofenil 2-Acetamido-4,6-O-metoxibenzilideno-2-desoxi-Alfa-D-galactopiranósido, TRC
Código de producto. 30468210
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30468210 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30468210 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5021905MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenyl 2-Acetamido-4,6-O-methoxybenzylidene-2-deoxy-a
CAS 59868-86-9
Fórmula molecular C22 H24 N2 O9
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H24N2O9/c1-12(25)23-18-19(26)20-17(11-30-21(33-20)13-3-7-15(29-2)8-4-13)32-22(18)31-16-9-5-14(6-10-16)24(27)28/h3-10,17-22,26H,11H2,1-2H3,(H,23,25)/t17-,18-,19-,20+,21?,22+/m1/s1
SMILES COc1ccc(cc1)C2OC[C@H]3O[C@H](Oc4ccc(cc4)[N+](=O)[O-])[C@H](NC(=O)C)[C@@H](O)[C@H]3O2
Nombre IUPAC N-[(4aR,6R,7R,8R,8R,8aR)-8-hidroxi-2-(4-metoxifenil)-6-(4-nitrofenoxi)-4,4a,6,7,8,8a-hexahidropirano[3,2-d][1,3]dioxina-7-il]acetamida
Peso molecular (g/mol) 460.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.1482