Learn More
4-nitrofenil 2-acetamido-3-O-(2-acetamido-2-desoxi-beta-D-glucopiranosil)-2-desoxi-alfa-D-galactopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitrophenyl 2-Acetamido-3-O-(2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranosyl)-2-deoxy-alpha-D-galactopyranoside |
| CAS | 125455-64-3 |
| Fórmula molecular | C22H31N3O13 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 4-Nitrophenyl 2-(Acetylamino)-3-O-[2-(acetylamino)-2-deoxy-beta-D-glucopyranosyl]-2-deoxy-alpha-D-galactopyranoside, GlcNAc1-beta-3GalNAc-alpha-PNP |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H31N3O13/c1-9(28)23-15-19(32)17(30)13(7-26)36-21(15)38-20-16(24-10(2)29)22(37-14(8-27)18(20)31)35-12-5-3-11(4-6-12)25(33)34/h3-6,13-22,26-27,30-32H,7-8H2,1-2H3,(H,23,28)(H,24,29)/t13-,14-,15-,16-,17-,18+,19-,20-,21+,22+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1O[C@H]2[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H](Oc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])[C@@H]2NC(=O)C |
| Nombre IUPAC | N-[(2R,3R,4R,5S,6R)-2-[(2R,3R,4R,5R,6R)-5-acetamido-3-hidroxi-2-(hidroximetil)-6-(4-nitrofenoxi)oxan-4-il]oxi-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-3-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 545.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 545.1857 |